missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
SIRT7 Polyclonal antibody specifically detects SIRT7 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antigène | SIRT7 |
| Applications | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | DyLight 680 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | EC 3.5.1.-, MGC126840, MGC126842, silent mating type information regulation 2, S.cerevisiae, homolog 7, SIR2L7NAD-dependent deacetylase sirtuin-7, SIR2-like protein 7, sir2-related protein type 7, sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 7 (S. cerevisiae), sirtuin (silent mating type information regulation 2, S.cerevisiae, homolog) 7, sirtuin 7, sirtuin type 7 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 201-400 of human SIRT7 (NP_057622.1).,, Sequence:, NREYVRVFDVTERTALHRHQTGRTCHKCGTQLRDTIVHFGERGTLGQPLNWEAATEAASRADTILCLGSSLKVLKKYPRLWCMTKPPSRRPKLYIVNLQWTPKDDWAALKLHGKCDDVMRLLMAELGLEIPAYSRWQDPIFSLATPLRAGEEGSHSRKSLCRSREEAPPGDRGAPLSSAPILGGWFGRGCTKRTKRKKVT |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?