Learn More
SIRT7 Antibody [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498044 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498044 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498044 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335091MFV450
 Article restreint
Expédition estimée: 05-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
SIRT7 Polyclonal antibody specifically detects SIRT7 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SIRT7
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué mFluor Violet 450 SE
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène EC 3.5.1.-, MGC126840, MGC126842, silent mating type information regulation 2, S.cerevisiae, homolog 7, SIR2L7NAD-dependent deacetylase sirtuin-7, SIR2-like protein 7, sir2-related protein type 7, sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 7 (S. cerevisiae), sirtuin (silent mating type information regulation 2, S.cerevisiae, homolog) 7, sirtuin 7, sirtuin type 7
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 201-400 of human SIRT7 (NP_057622.1).,, Sequence:, NREYVRVFDVTERTALHRHQTGRTCHKCGTQLRDTIVHFGERGTLGQPLNWEAATEAASRADTILCLGSSLKVLKKYPRLWCMTKPPSRRPKLYIVNLQWTPKDDWAALKLHGKCDDVMRLLMAELGLEIPAYSRWQDPIFSLATPLRAGEEGSHSRKSLCRSREEAPPGDRGAPLSSAPILGGWFGRGCTKRTKRKKVT
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche DNA Repair, Epigenetics
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 51547
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG