Learn More
Sirtuin 1/SIRT1 Antibody (012), FITC , R&D Systems™
Code produit 18608501 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18608501 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18608501 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP289977F
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Sirtuin 1/SIRT1 Monoclonal specifically detects Sirtuin 1/SIRT1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Sirtuin 1/SIRT1
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 012
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène EC 3.5.1, S. cerevisiae, homolog) 1, sirtuin 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Sirtuin 1/SIRT1 (NP_036370.2; Met 193-Ser 747).
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Chromatin Research, Cognition and Behavior, DNA Repair, Epigenetics, Phospho Specific
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23411
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus