missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sirtuin 1/SIRT1 Mouse anti-Human, Clone: PCRP-SIRT1-1E11, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
276.00€ - 533.00€
Spécification
| Antigène | Sirtuin 1/SIRT1 |
|---|---|
| Clone | PCRP-SIRT1-1E11 |
| Concentration | 0.2 mg/ml |
| Dilution | Western Blot 1-2 ug/ml, Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, ELISA, Immunofluorescence 1-2 ug/ml, Immunoprecipitation 1-2 ug/100-500 ug protein, Protein Array |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Peptide Array |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18395754
|
Novus Biologicals
NBP3-13916-20UG |
20 μg |
276.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18358533
|
Bio-Techne
NBP3-13916-100UG |
100 μg |
533.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sirtuin 1/SIRT1 Monoclonal antibody specifically detects Sirtuin 1/SIRT1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Protein ArraySpécification
| Sirtuin 1/SIRT1 | |
| 0.2 mg/ml | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Peptide Array | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Apoptosis, Chromatin Research, Cognition and Behavior, DNA Repair, Epigenetics | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| EC 3.5.1, S. cerevisiae, homolog) 1, sirtuin 1 | |
| Recombinant full-length human Sirtuin 1/SIRT1protein (Uniprot: Q96EB6) | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |
| PCRP-SIRT1-1E11 | |
| Western Blot 1-2 ug/ml, Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, ELISA, Immunofluorescence 1-2 ug/ml, Immunoprecipitation 1-2 ug/100-500 ug protein, Protein Array | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Q96EB6 | |
| 23411 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit