missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SIX3 Antibody (1A2), Novus Biologicals™

Code produit 18302159 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mg
Conditionnement:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18302159 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18302159 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur H00006496M04

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

SIX3 Monoclonal antibody specifically detects SIX3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène SIX3
Applications Western Blot, ELISA
Classification Monoclonal
Clone 1A2
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot, ELISA
Formule In 1x PBS, pH 7.4
Numéro d’ordre du gène NP_005404
Alias de gène holoprosencephaly 2, alobar or semilobar, homeobox protein SIX3, HPE2, Sine oculis homeobox homolog 3, sine oculis homeobox homolog 3 (Drosophila), SIX homeobox 3
Espèces hôtes Mouse
Immunogène SIX3 (NP_005404, 273 a.a. ~ 332 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. QAIGPSGMRSLAEPGCPTHGSAESPSTAASPTTSVSSLTERADTGTSILSVTSSDSECDV
Méthode de purification IgG purified
Quantité 0.1 mg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6496
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG2a κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.