Learn More
SLAIN1 Antibody [DyLight 550], Novus Biologicals™
Code produit 30649043 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30649043 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30649043 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur AF5638L
Goat Polyclonal Antibody
SLAIN1 Polyclonal antibody specifically detects SLAIN1 in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SLAIN1
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 550
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène SLAIN motif family, member 1
Espèces hôtes Goat
Immunogène E. coli-derived recombinant mouse SLAIN1, Met262-Gln483, Accession # Q68FF7
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 122060
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG