missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SLAM/CD150 Antibody (542301) [DyLight 350], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB1642D
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
SLAM/CD150 Monoclonal antibody specifically detects SLAM/CD150 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF
Spécification
| SLAM/CD150 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF | |
| 542301 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready | |
| CD 150, CD150IPO-3, CDw150, signaling lymphocytic activation molecule, signaling lymphocytic activation molecule family member 1, SLAMCD150 antigen | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human SLAM/CD150, Ala21-Pro237, Accession # Q13291 | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication, Hematopoietic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers | |
| 6504 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu