Learn More
SLC20A1 Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498273 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498273 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498273 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338075MFV500
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
SLC20A1 Polyclonal antibody specifically detects SLC20A1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SLC20A1
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué mFluor Violet 500 SE
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène FLJ41426, Gibbon ape leukemia virus receptor 1, Glvr-1, GLVR1DKFZp686J2397, Leukemia virus receptor 1 homolog, Phosphate transporter 1, PiT-1PIT1, sodium-dependent phosphate transporter 1, solute carrier family 20 (phosphate transporter), member 1, Solute carrier family 20 member 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 257-356 of human SLC20A1 (NP_005406.3).,, Sequence:, KIEREIKCSPSESPLMEKKNSLKEDHEETKLSVGDIENKHPVSEVGPATVPLQAVVEERTVSFKLGDLEEAPERERLPSVDLKEETSIDSTVNGAVQLPN
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6574
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG