Learn More
Invitrogen™ SLC22A1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB2510)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
146.00€ - 500.00€
Spécification
Antigène SLC22A1
Clone 24GB2510
Contenu et stockage -20°C
Applications Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Recombinant Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30276355
Afficher les documents
Invitrogen™
MA557255
100 μL
500.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30275861
Afficher les documents
Invitrogen™
MA557256
20 μL
146.00€
20µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beskrivning
Beskrivning
SLC22A1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
Polyspecific organic cation transporters in the liver, kidney, intestine, and other organs are critical for elimination of many endogenous small organic cations as well as a wide array of drugs and environmental toxins. This gene is one of three similar cation transporter genes located in a cluster on chromosome 6. The encoded protein contains twelve putative transmembrane domains and is a plasma integral membrane protein. Two transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene, but only the longer variant encodes a functional transporter.
Specifikationer
Specifikationer
SLC22A1
-20°C
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human
SLC22A1
1-Oct; DKFZp313N1010; FLJ25043; FLJ37489; H oct1_cds; hOCT1; Lx1; mOCT1; OCT1; oct1_cds; Orct; Orct1; organic cation transporter 1; rOCT1; Slc22a1; solute carrier family 22 (organic cation transporter), member 1; solute carrier family 22 member 1; solute carrier family 22, member 1; SYK
SLC22A1
Primary
Affinity chromatography
24GB2510
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
O15245
6580
A synthesized peptide derived from human SLC22A1 (aa 100-150).
Antibody
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.