Learn More
SLC25A25 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Code produit. 16841165 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
150 μL
20 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
Code produit. Quantité unitSize
16841165 150 μL 150µL
16851165 20 μL 20µL
2 options
Code produit. 16841165
Marque: Proteintech 215681AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Calcium-dependent mitochondrial solute carrier. Mitochondrial solute carriers shuttle metabolites, nucleotides, and cofactors through the mitochondrial inner membrane. May act as a ATP-Mg/Pi exchanger that mediates the transport of Mg-ATP in exchange for phosphate, catalyzing the net uptake or efflux of adenine nucleotides into or from the mitochondria.
Spécification
Antigène SLC25A25
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.13 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression SLC25A25
Numéro d’ordre du gène A2ASZ8, Q6KCM7, Q8K3P6
Alias de gène APC3, KIAA1896, MCSC, MCSC3, PCSCL, RP11 395P17.4, SCAMC 2, SCAMC2, SLC25A25
Symboles de gène(s) Slc25a25
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène SLC25A25 Fusion Protein Ag16086
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 150 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 114789, 227731, 246771
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG