missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC25A34 Antibody [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Code produit 30584232 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30584232 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30584232 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP345321JF525

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC25A34 Polyclonal antibody specifically detects SLC25A34 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène SLC25A34
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Janelia Fluor 525
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène DKFZp781A10161, RP11-169K16.2, solute carrier family 25 member 34, solute carrier family 25, member 34
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène solute carrier family 25, member 34. (Uniprot# Q6PIV7)
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 284723
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.