Learn More
SLC34A2 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
197.00€ - 470.00€
Spécification
| Antigène | SLC34A2 |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18687731
|
Novus Biologicals
NBP2-93293-0.02ml |
0.02 mL |
197.00€
0.02mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18656130
|
Novus Biologicals
NBP2-93293-0.1ml |
0.1 mL |
470.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
SLC34A2 Polyclonal antibody specifically detects SLC34A2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotSpécification
| SLC34A2 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Endocrinology, Signal Transduction | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 10568 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| NAPI-3B, NPTIIb, sodium/phosphate cotransporter 2B, solute carrier family 34 (sodium phosphate), member 2, type II sodium-dependent phosphate transporter 3b | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 234-362 of human SLC34A2 (NP_001171469.1). EVATHYLEIITQLIVESFHFKNGEDAPDLLKVITKPFTKLIVQLDKKVISQIAMNDEKAKNKSLVKIWCKTFTNKTQINVTVPSTANCTSPSLCWTDGIQNWTMKNVTYKENIAKCQHIFVNFHLPDLA | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |