Learn More
SLC35G2 Antibody, HRP, R&D Systems™
Code produit 18607222 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18607222 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18607222 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP297661H
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SLC35G2 Polyclonal specifically detects SLC35G2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SLC35G2
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué HRP
Dilution Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formule PBS
Alias de gène SLC35G2 solute carrier family 35, member G2, TMEM22
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC35G2 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 80723
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus