missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC37A4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Code produit. 16880165 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
150 μL
20 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
16880165 150 μL 150µL
16890165 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16880165 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 206121AP150UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC37A4 transports glucose-6-phosphate from the cytoplasm to the lumen of the endoplasmic reticulum. It forms with glucose-6-phosphatase the complex responsible for glucose production through glycogenolysis and gluconeogenesis. Hence, it plays a central role in homeostatic regulation of blood glucose levels.

Spécification

Antigène SLC37A4
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.18 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression SLC37A4
Numéro d’ordre du gène O43826
Alias de gène G6PT, G6PT1, G6PT2, G6PT3, GSD1b, GSD1c, GSD1d, PRO0685, SLC37A4, TRG 19, TRG19
Symboles de gène(s) SLC37A4
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène SLC37A4 Fusion Protein Ag14660
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 150 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 14385, 2542, 29573
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.