Learn More
SLC39A14/ZIP-14 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Spécification
| Antigène | SLC39A14/ZIP-14 |
|---|---|
| Concentration | 600 μg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30234896
|
Proteintech
26540-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€ 129.00€ / 20µL Économisez 16.00€ 11% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30236495
|
Proteintech
26540-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€ 349.00€ / 150µL Économisez 61.00€ 14% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The SLC39A14/ZIP-14 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SLC39A14/ZIP-14. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The SLC39A14/ZIP-14 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.Spécification
| SLC39A14/ZIP-14 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| KIAA0062; LZT-Hs4; ZIP14; cig19 | |
| IgG | |
| Antigen affinity purification | |
| Polyclonal Antibody |
| 600 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 23516 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |