missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC39A4/ZIP4 Antibody [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™

Code produit 30745620 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30745620 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30745620 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur AF7315CL1

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody

SLC39A4/ZIP4 Polyclonal antibody specifically detects SLC39A4/ZIP4 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène SLC39A4/ZIP4
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, CyTOF
Classification Polyclonal
Conjugué CoraFluor 1
Formule PBS
Alias de gène acrodermatitis enteropathica, zinc-deficiency type, FLJ20327, MGC74741, solute carrier family 39 (zinc transporter), member 4, Solute carrier family 39 member 4, zinc transporter ZIP4, ZIP-4, ZIP4AEZ, Zrt- and Irt-like protein 4
Espèces hôtes Goat
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse SLC39A4, Met1-Tyr337, Accession # Q78IQ7
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55630
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.