missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SLC6A4/5-HTTLPR/Serotonin transporter Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-05546AF488
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
SLC6A4/5-HTTLPR/Serotonin transporter Polyclonal antibody specifically detects SLC6A4/5-HTTLPR/Serotonin transporter in Human, Mouse, Rat, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
Spécification
| SLC6A4/5-HTTLPR/Serotonin transporter | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| 5HT transporter, 5-HTT, hSERT, HTT5-hydroxytryptamine transporter, Na+/Cl- dependent serotonin transporter, OCD1, SERT, sodium-dependent serotonin transporter, solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, serotonin), member 4,5-HTTLPR, Solute carrier family 6 member 4,5HTT | |
| KSITPETPTEIPCGDIRLNAV coupled to KLH | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience | |
| 6532 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, Immunofluorescence | |
| Alexa Fluor 488 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Bovine | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu