Learn More
Hecht Karl™ Lames
Parfaitement adaptés à la rétention de liquides et de cultures pour l’examen microscopique.Les lames/plaques à cavité Karl Hecht™ sont disponibles avec une ou plusieurs cavités et dans un seul format de lame ou de plaque.
Marque: Hecht Karl™ 42415010
Code nomenclature Nacres: NB.16
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Lames/plaques de microscope avec une ou plusieurs cavités.
- Bords rodés.
Spécification
Terre | |
1 | |
20 | |
26 mm | |
Diamètre de la cavité 22 mm, profondeur de la cavité de 1,75 mm |
Lame de microscope | |
de 3 à 4 mm | |
76 mm | |
Traitement de surface | |
76 x 26 mm |