Learn More
Hecht Karl™ Lames
Parfaitement adaptés à la rétention de liquides et de cultures pour l’examen microscopique.Les lames/plaques à cavité Karl Hecht™ sont disponibles avec une ou plusieurs cavités et dans un seul format de lame ou de plaque.
20.00€ - 419.76€
Spécification
Longueur (métrique) | 76 mm |
---|---|
Largeur (métrique) | 26 mm |
Dimensions (L x l) | 76 x 26 mm |
Code produit | Marque | Nombre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nombre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11875930
|
Hecht Karl™
42411010 |
2 |
359.34€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10073831
|
Hecht Karl™
42415010 |
1 |
20.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11745075
|
Hecht Karl™
42412010 |
3 |
419.76€
50 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Lames/plaques de microscope avec une ou plusieurs cavités.
- Bords rodés.
Spécification
76 mm | |
26 mm | |
76 x 26 mm |