Learn More
Micronova™ Nacelle rectangulaire en plastique rouge 22 l avec roulettes de 76 mm
Les seaux étroits en polypropylène SlimLinetrade; sont à utiliser avec le système de chariot pour salle blanche SlimLine ou SlimT. Disponible en bleu, rouge, vert ou jaune
171.00€
Spécification
Type de produit | Seau SlimLine |
---|---|
Matériau | Seau en PP, roulette nickelée, roue en TPE |
Autoclavable | Oui |
Capacité (impériale) | 6 gal |
Instructions d’entretien | Conserver à température ambiante. Pour l’autoclave - ne pas empiler - retourner le seau pour permettre son vidage. |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12871994
|
Micronova™
B-7DBAC |
Bleu foncé |
171.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12812004
|
Micronova™
B-7REAC |
Rouge |
171.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12832004
|
Micronova™
B-7YEAC |
Jaune |
171.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
À utiliser avec le système de chariot pour salle blanche SlimLine™
ulliÀ utiliser avec le système de chariot pour salle blanche SlimLine ou SlimT/liliCapacité de 6 gallons/liliAutoclavables/liliDisponible en bleu, rouge, vert ou jaune/li/ulSpécification
Seau SlimLine | |
Oui | |
Conserver à température ambiante. Pour l’autoclave - ne pas empiler - retourner le seau pour permettre son vidage. | |
Système de chariot de salle blanche Slimline ou SlimT |
Seau en PP, roulette nickelée, roue en TPE | |
6 gal | |
Nettoyage des murs, des sols et des plafonds | |
Non stérile |