Learn More
Micronova™ Housse pour serpillère irradiée SlimLine™ NovaPoly
La housse pour serpillère irradiée SlimLine™ NovaPoly™ est une housse en polyester/mousse avec une bande élastique conçue pour les environnements propres et contrôlés.
288.00€ - 1327.40€
Spécification
Type de produit | Housse pour serpillère à tête plate irradiée |
---|---|
Couleur | Blanc |
Stérilité | Stérile |
Autoclavable | Autoclavables |
Largeur (métrique) | 12,7 cm |
Code produit | Marque | Matériau | Dimensions | Quantité | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Dimensions | Quantité | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13127626
|
Micronova™
SLSC6-9IR |
Polyester à maille lisse, intérieur en mousse d’uréthane épaisse, 100 % polyester à maille lisse | 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in) | 12/boîte | Étiquette standard |
288.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11932495
|
Micronova™
SLSC6-14IR |
Polyester à maille lisse, intérieur en mousse d’uréthane épaisse, 100 % polyester à maille lisse | 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) | 12/boîte |
299.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11906865
|
Micronova™
SLSC6-18IR |
Polyester à maille lisse, intérieur en mousse d’uréthane épaisse, 100 % polyester à maille lisse | 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) | 12/boîte | Étiquette standard |
314.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13117626
|
Micronova™
SLSC6-14IRBB |
Smooth Knit Polyester | 35.6 x 12.7 cm (14 x 5 in.) | 72/Cs. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
La housse pour serpillère irradiée Micronova™ SlimLine™ NovaPoly est une housse en polyester/mousse avec une bande élastique conçue pour les environnements propres et contrôlés.
- Couche extérieure 100 % polyester
- Comprend une bande élastique
- Pour une utilisation avec l’adaptateur de serpillère de série QDSL
- Couche intérieure jaune en mousse d’uréthane, polyester
- Chaque tête de serpillère est conditionnée dans une salle blanche de classe 100
- Double ensachage
- Indicateur d’irradiation placé sur le sachet extérieur et le boîtier extérieur
- 12 serpillères conditionnées dans une boîte en poly
- Numéros de lot imprimés sur chaque sachet extérieur et chaque boîte
- Dose d’irradiation minimale 40 kGy
Spécification
Housse pour serpillère à tête plate irradiée | |
Stérile | |
12,7 cm | |
Produits chimiques | |
L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C. |
Blanc | |
Autoclavables | |
5 po | |
Non | |
Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches |