Learn More
Cole-Parmer™ Petites étiquettes Tough-Spot
Résistent à l’autoclavage à la vapeur, aux bains-marie à ébullition, aux températures de congélateur, aux solvants organiques et aux agents caustiques sans se décoller ni tomber. Les petites étiquettes Cole-Parmer™ Tough-Spots sont fabriquées à partir d’un matériau en polyester chimiquement inerte qui adhère solidement à tous les plastiques et autres matériaux.
56.10€ - 56.80€
Spécification
Matériau | Polyester |
---|---|
Diamètre (métrique) | 0,375 mm |
Autoclavable | Autoclavable |
Plage de températures (métrique) | –80° ; lorsqu'ils sont utilisés avec des tubes en polypropylène vierge. Sinon, –20°C |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15127082
|
Cole-Parmer™
62207-04 |
Bleu |
56.80€
1000 rouleaux |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15182323
|
Cole-Parmer™
62207-01 |
Rouge |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Les étiquettes prédécoupées et détachables sont de taille idéale pour les microtubes à centrifuger et autres récipients de laboratoire.
- Elles résistent à des températures aussi basses que -20°C ;-80°C en cas d’utilisation avec des tubes vierges en PP.
- Résistance à l’usure et aux salissures.
Spécification
Polyester | |
0,375 mm | |
Autoclavable | |
–80° ; lorsqu'ils sont utilisés avec des tubes en polypropylène vierge. Sinon, –20°C |