Learn More
SMCHD1 Antibody (CL4265) [Alexa Fluor™ 647], Novus Biologicals™
Code produit 30297359 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30297359 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30297359 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP259045AF647
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Mouse Monoclonal Antibody
SMCHD1 Monoclonal antibody specifically detects SMCHD1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SMCHD1
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone CL4265
Conjugué Alexa Fluor 647
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène DKFZp686O0631, KIAA0650, structural maintenance of chromosomes flexible hinge domain containing 1, structural maintenance of chromosomes flexible hinge domain-containing protein 1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This antibody was developed using a recombinant protein derived from A6NHR9, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Protein Kinase
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23347
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4⪚C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus