missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SMCX Antibody [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498897 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498897 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498897 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335594MFV450

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

SMCX Polyclonal antibody specifically detects SMCX in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène SMCX
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué mFluor Violet 450 SE
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène DXS1272EMRXJ, EC 1.14.11, EC 1.14.11.-, Histone demethylase JARID1C, JARID1Clysine-specific demethylase 5C, jumonji, AT rich interactive domain 1C, Jumonji, AT rich interactive domain 1C (RBP2-like), Jumonji/ARID domain-containing protein 1C, lysine (K)-specific demethylase 5C, MRXSJ, Protein SmcX, Protein Xe169, Smcx homolog, X chromosome, SMCXselected cDNA on X, Smcy homolog, X-linked, Smcy homolog, X-linked (mouse), XE169JmjC domain-containing protein SMCX
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1400 to the C-terminus of human SMCX (XP_011529128.1).,, Sequence:, ERHGSRARGRALERRRRRKVDRGGEGDDPAREELEPKRVRSSGPEAEEVQEEEELEEETGGEGPPAPIPTTGSPSTQENQNGLEPAEGTTSGPSAPFSTLTPRLHLPCPQQPPQQQL
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8242
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.