Learn More
SMN Antibody (SMN1/1596), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00€ - 484.00€
Spécification
| Antigène | SMN |
|---|---|
| Clone | SMN1/1596 |
| Concentration | 0.2 mg/ml |
| Applications | Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30295435
|
Novus Biologicals
NBP3-44620-20ug |
20 μg |
256.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30294103
|
Novus Biologicals
NBP3-44620-100ug |
100 μg |
484.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
SMN Monoclonal antibody specifically detects SMN in Human samples. It is validated for ImmunohistochemistrySpécification
| SMN | |
| 0.2 mg/ml | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Gemin-1, Kugelberg-Welander disease), SMNC, survival motor neuron protein, survival of motor neuron 1, telomeric | |
| Recombinant full-length human SMN protein (Uniprot: Q16637). | |
| Primary | |
| Store at 4⪚C. |
| SMN1/1596 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Apoptosis, Neurodegeneration, Neuroscience, Transcription Factors and Regulators | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 6606 | |
| IgG1 κ | |
| Protein G purified |