Learn More
Sartorius™ Disques en papier filtre lisse qualité 3-HW
Adaptés aux analyses qualitatives de routine et les applications techniques. Les disques de papier filtre lisse Sartorius™ de qualité 3-HW peuvent être utilisés pour la filtration sous pression et sous vide. Les filtres ultra purs sont proposés sous forme de disques filtrants dans un large éventail de diamètres.
Marque:  Sartorius™ FT-3-303-090
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.04000kg
Code produit. 10029640
  • 9.20€ / 100 pièces
Expédition estimée: 04-01-2023
Description
Ces disques en papier filtre lisse sont utilisés pour les analyses qualitatives de routine, telles que la clarification et la détermination des substances. Les disques possèdent un orifice central pour les applications techniques. Les filtres sont résistants à l’état humide, ils conviennent donc à la filtration sous pression ou sous vide.
  • Fabriqués en linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose α supérieure à 95 %
  • Papier filtre technique pur avec une teneur en cendres de 0,1 à 0,15 %
  • Les filtres de qualité 3-HW présentent les caractéristiques suivantes :
    • Pore moyen à large pour une vitesse de filtration modérée-rapide
    • Résistance à l’éclatement à l’état humide de 15 kPa
    • Poids de base de 65 g/m2
  • Non stériles et conditionnés en vrac
Spécification
Spécification
Disque
8 à 12 μm
3HW
0,14 mm
90 mm
Linters de coton et pâte raffinée
Pour les analyses techniques qualitatives, utilisés pour les analyses courantes comme la clarification, la détermination de substances, mais également comme disques comprenant un orifice central pour les applications techniques
Lot de 100
Qualitatif, technique, lisse