Learn More
Sartorius™ Papiers filtres qualitatifs à disques filtrants à surface lisse de qualité : 3 w
Utilisés à des fins analytiques et techniques.
8.50€ - 57.50€
Spécification
Format | Disque |
---|---|
Matériau | Linters de coton et pâte raffinée |
Vitesse de filtration | 15 μm/s |
À utiliser avec (application) | Pour les analyses techniques qualitatives, utilisés pour les analyses courantes comme la clarification, la détermination de substances, mais également comme disques comprenant un orifice central pour les applications techniques |
Qualité | 3 W |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10032441
|
Sartorius™
FT-3-308-270 |
270 mm |
35.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10245991
|
Sartorius™
FT-3-308-185 |
185 mm |
20.80€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10554191
|
Sartorius™
FT-3-308-320 |
320 mm |
57.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10659151
|
Sartorius™
FT-3-308-070 |
70 mm |
10.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10082401
|
Sartorius™
FT-3-308-125 |
125 mm |
11.30€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10317841
|
Sartorius™
FT-3-308-110 |
110 mm |
11.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10787042
|
Sartorius™
FT-3-308-150 |
150 mm |
16.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10114381
|
Sartorius™
FT-3-308-055 |
55 mm |
8.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10082371
|
Sartorius™
FT-3-308-090 |
90 mm |
11.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10419701
|
Sartorius™
FT-3-308-240 |
240 mm |
35.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour analyses de routine comme la clarification et la détermination des substances
- Disques avec orifice central pour les applications techniques
- En linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose α de >95 %
- Surface lisse
- Résistants à l’humidité
Specifications
Disque | |
15 μm/s | |
3 W | |
0,14 mm |
Linters de coton et pâte raffinée | |
Pour les analyses techniques qualitatives, utilisés pour les analyses courantes comme la clarification, la détermination de substances, mais également comme disques comprenant un orifice central pour les applications techniques | |
Lot de 100 | |
Papier filtre qualitatif |