Learn More
SMVT/SLC5A6 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Code produit 18637332 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18637332 0.02 mL 0.02mL
18674932 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18637332 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2940160.02ml
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Rabbit Polyclonal Antibody
SMVT/SLC5A6 Polyclonal antibody specifically detects SMVT/SLC5A6 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SMVT/SLC5A6
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène Na(+)-dependent multivitamin transporter, SMVTNa+-dependent multivitamin transporter, sodium-dependent multivitamin transporter, solute carrier family 5 (sodium-dependent vitamin transporter), member 6, Solute carrier family 5 member 6
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 500 to the C-terminus of human SLC5A6 (NP_066918.2). TVATVTTLMPLTTFSKPTGLQRFYSLSYLWYSAHNSTTVIVVGLIVSLLTGRMRGRSLNPATIYPVLPKLLSLLPLSCQKRLHCRSYGQDHLDTGLFPEKPRNGVLGDSRDKEAMALDGTAYQGSSSTCILQETSL
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Endocrinology, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8884
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG