Learn More
Brady™ Couvercles de tuyaux Snap-On™
Snap-On™ Markers is a fast and easy way to mark rusty, wet or oily pipes. The Snap-On™ Pipe Cover is a transparent PVC cover on which you can apply any of the markers in our ranges. The result is that your self-adhesive marker remains readable and well protected.
19.10€ - 75.50€
Spécification
Certifications/Conformité | Conforme aux exigences de l’ANSI A13.1 |
---|---|
Description | Marqueurs pour tuyaux à clipser Brady |
Couleur | Transparent |
Finition | Brillant |
Matériau | Polyester |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12779884
|
Brady™
275240 |
26 mm | 200 mm |
19.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12789884
|
Brady™
275241 |
284 mm | 37 mm |
23.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12799884
|
Brady™
275242 |
52 mm | 402 mm |
75.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Keeps your self-adhesive markers readable and well protected.
Spécification
Conforme aux exigences de l’ANSI A13.1 | |
Transparent | |
Polyester | |
Utilisé pour les marqueurs pour tuyaux et les panneaux de sécurité | |
1 Ea. | |
-40°F to +170°F | |
0.030 in. |
Marqueurs pour tuyaux à clipser Brady | |
Brillant | |
Marqueur pour tuyaux à clipser | |
1 | |
1 de chaque | |
–40°C à +77°C | |
0,762 mm |