Learn More
DWK Life Sciences Fiole à bague à pression, ND11
Les bouchons à bague pression fournissent une solution pratique pour fermer les fioles de chromatographie sans avoir besoin de sertissage ni de vissage.
Marque: DWK Life Sciences 225783
Informations supplémentaires : Poids : 0.03300kg
Description
Contrairement aux flacons avec bouchon à sertir et à vis, les flacons à anneau à clipser sont choisis strictement pour plus de commodité. Les bouchons à clipser peuvent être adéquats pour les applications qui ne nécessitent pas de chauffer l’échantillon au-delà de la température ambiante et pour lesquelles des performances d’étanchéité modérées peuvent être tolérées.
- Conditionnés dans des sachets en PE à fermeture à glissière avec bande en feuille de métal déchirable pour garantir leur inviolabilité et permettre leur refermeture
Spécification
11 mm | |
12,09 mm | |
PTFE / silicone | |
Shore A 45 ± 5 | |
5,84 mm | |
1,02 mm | |
ND11 |
Transparent | |
PP, PTFE, silicone, Polyéthylène | |
Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) | |
Autoclavables | |
100 | |
Avec opercule |