Learn More
DWK Life Sciences Fiole à bague à pression, ND11
Les bouchons à bague pression fournissent une solution pratique pour fermer les fioles de chromatographie sans avoir besoin de sertissage ni de vissage.
16.35€ - 32.70€
Spécification
Diamètre (métrique) intérieur de col | 11 mm |
---|---|
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe | 12,09 mm |
À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) |
Dureté | Shore A 45 ± 5 |
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16636882
|
DWK Life Sciences
225780 |
PP, caoutchouc naturel, PTFE, Polyéthylène |
16.35€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16656882
|
DWK Life Sciences
225782 |
PP, silicone, PTFE, fente transversale, Polyéthylène |
32.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16666882
|
DWK Life Sciences
225783 |
PP, PTFE, silicone, Polyéthylène |
29.95€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Contrairement aux fioles à bouchon serti et bouchon vissé, les fioles à bague pression sont strictement choisies pour leur commodité. Les bouchons pression peuvent être adéquats pour des applications qui ne demandent pas de chauffage de l'échantillon au dessus de la température de la pièce et quand une performance de scellage modérée peut être tolérée.- Emballées dans des sachets en PE zippés avec une bande film à déchirer pour assurer une preuve d'intégrité et une possibilité de refermer
Spécification
11 mm | |
12,09 mm | |
Shore A 45 ± 5 | |
5,84 mm | |
1,02 mm | |
ND11 |
Transparent | |
Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) | |
Autoclavables | |
100 | |
Avec opercule |