Learn More
Applied Biosystems™ SNaPshot™ Multiplex Kit
Le kit multiplex SNaPshot™ fait partie du système multiplex SNaPshot™. La méthode basée sur l’extension de l’amorce du système multiplex SNaPshot™ permet le multiplexage jusqu’à 10 polymorphismes de nucléotides simples (SNP).
Marque:  Applied Biosystems™ 4323159
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Code produit. 15909182
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Includes: Reaction Mix prêt multiplex SNaPshot™ (pour 100 réactions), mélange d’amorces de contrôle multiplex SNaPshot™ (30 μl), modèle de contrôle multiplex SNaPshot™ (60 μl)
Description
Description
  • Interrogez jusqu’à 10 SNP à partir de différents amplicons lors d’une seule réaction d’extension de bases simples
  • Séparez les locis SNP qui diffèrent d’une seule paire de bases.
  • Une sensibilité accrue par rapport au séquençage standard permet de détecter des variantes mineures (par exemple des mutations somatiques) dans un échantillon de test
  • Réduisez la complexité de vos expériences grâce à ce système de génotypage facile à utiliser et économique
  • Un grand nombre de publications scientifiques démontre l’utilité du génotypage, de la détection des mutations et de la cartographie
Informations sur la commande
À l’unité
Spécification
Spécification
Contenu :
• Reaction Mix prêt multiplex SNaPshot™ (pour 100 réactions)
• Mélange d’amorces de contrôle multiplex SNaPshot™ (30 μl)
• Modèle de contrôle multiplex SNaPshot™ (60 μl)
Conserver entre -15°C et -25°C dans un congélateur à température constante.
Amorce-sonde
ADN polymérase AmpliTaq
Génotypage SNP (basé sur l’analyse de fragments), extension d’amorce
Multiplexage
Kit multiplex
Glace carbonique
Toutes espèces
Génotypage
100 réactions
Kit de multiplexage SNaPshot™, 100 rxns, méthode de détection par électrophorèse capillaire, type d’échantillon d’ADN, polymérase d’ADN AmpliTaq™, cible de génotypage SNP (connue), compatibilité avec un haut rendement de multiplexage, compatibilité avec la sonde Primer-Probe Oligos non marquée
Tube
8 heures
310 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, SeqStudio Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer
SNaPshot™
8 heures
Logiciel GeneMapper™
SNP (connus)
Non
ADN
Promotions
Usage exclusivement réservé à la recherche