Learn More
Applied Biosystems™ SNaPshot™ Multiplex Kit
Le kit multiplex SNaPshot™ fait partie du système multiplex SNaPshot™. La méthode basée sur l’extension de l’amorce du système multiplex SNaPshot™ permet le multiplexage jusqu’à 10 polymorphismes de nucléotides simples (SNP).
Marque:  Applied Biosystems™ 4323151
Informations supplémentaires : Poids : 0.08160kg
Code produit. 15999172
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Includes: Reaction Mix prêt multiplex SNaPshot™ (pour 100 réactions), mélange d’amorces de contrôle multiplex SNaPshot™ (30 μl), modèle de contrôle multiplex SNaPshot™ (60 μl), protocole
Description
Description
  • Effectuez l’extension multiplexée d’une base simple de 10 SNP maximum.
  • Interrogez plusieurs SNP, quelle que soit la position des chromosomes
  • Séparez les locis SNP qui diffèrent d’une seule paire de bases.
  • Effectuez une solide interrogation de SNP multiples avec seulement une petite quantité de modèle amplifié
  • Réduisez les dépenses grâce à ce système à prix abordable
  • Réduisez la complexité de vos expériences grâce à cette technique d’extension des bases simples, éprouvée et facile à comprendre
Informations sur la commande
À l’unité
Spécification
Spécification
Contenu :
• Reaction Mix prêt multiplex SNaPshot™ (pour 100 réactions)
• Mélange d’amorces de contrôle multiplex SNaPshot™ (30 μl)
• Modèle de contrôle multiplex SNaPshot™ (60 μl)
• Protocole
Conserver entre -15°C et -25°C dans un congélateur à température constante.
Kit
Génotypage SNP (basé sur l’analyse de fragments), extension d’amorce
SNaPshot™
9 heures
SNP (connus)
100 réactions, avec protocole
Amorce-sonde
9 h
310 Genetic Analyzer, 3100-Avant Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer
Kit multiplex
Toutes espèces
Génotypage
ADN
Promotions
Usage exclusivement réservé à la recherche