Learn More
SNURPORTIN1 Antibody (SNUPN/7351R), FITC, Novus Biologicals™
Code produit 18661925 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18661925 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18661925 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP320883F
Rabbit Monoclonal Antibody
SNURPORTIN1 Monoclonal antibody specifically detects SNURPORTIN1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SNURPORTIN1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone SNUPN/7351R
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène KPNBL, RNA U transporter 1, RNA, U transporter 1, RNUT1, snurportin 1, Snurportin1, SNURPORTIN-1, SPN1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fragment (around aa 900-1100) of human SNURPORTIN1 protein (exact sequence is proprietary)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10073
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG κ