Learn More
Brannan™ 200 Densimètres de gravité propres à la série
Compare la densité relative d’un liquide donné à celle de l’eau à 15,6°C (60°F). Les densimètres à densité relative série 200 Brannan™ sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, de ballast de grenaille d’acier et de résine de cire synthétique.
Marque: Brannan™ 10/506/0
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Compares the relative density of a given liquid with that of water at 15.6°C (60°F). Brannan™ 200 Series Specific Gravity Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
- Longueur de 250 mm
- Subdivision d’échelle 0,002
- Précision de densité relative à ± 0,002
- Avec un tube protecteur en plastique
- Disponibles ajusté pour les tensions superficielles faible et moyenne
- Disponibles pour de nombreuses gammes de densité relative
Spécification
1/boîte | |
0,004 g/ml | |
ISO 650, 916 | |
Verre | |
1,8 à 2 g/ml | |
1,800 à 2,000 g/ml |
Densimètre de gravité spécifique série 200 | |
0,002 g/ml | |
250 mm | |
Grenaille d’acier | |
Tension superficielle moyenne | |
15,6°C |