Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai avec rebord à paroi claire en verre sodocalcique
En verre sodocalcique, à paroi légère. Les tubes à essai en verre sodocalcique à paroi légère avec rebord Fisherbrand™ sont idéals pour les applications générales d’agitation et de laboratoire.
17.60€ - 50.25€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 4142 |
---|---|
Matériau | Soda Lime Glass |
Avec rebord | Yes |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15832265
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 100 mm |
20.30€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15852265
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 125 mm |
25.60€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15842275
|
Fisherbrand™
|
24 mm | 150 mm |
50.25€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15872265
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15812265
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 75 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15892255
|
Fisherbrand™
|
10 mm | 75 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Supporte un réchauffement modéré
- Légèreté
- Conformes à la norme ISO 4142
Spécification
ISO 4142 | |
Soda Lime Glass | |
Yes |