Learn More
BRAND™ Boîtes de Petri en verre sodocalcique
Parfaites pour les applications de culture microbienne ou de culture cellulaire, ces boîtes de Petri en verre sodocalcique offrent une excellente qualité de verre et de fabrication.
Marque:  BRAND™ 455701
40.57 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.22500kg
Code produit. 10019880
  • 47.95€ / 10 pièces
En stock
Description
  • La boîte et le couvercle sont plats à l’intérieur et l’extérieur
  • Absence de bulles et de traces
  • Les bords coupés sont polis au feu
  • Conviennent à une exposition à des produits chimiques de courte durée
Spécification
Spécification
Verre sodocalcique
Boîte de Petri
12 mm
Rond
Bords coupés polis au feu
40 mm