Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai sans rebord, en verre sodocalcique
Pour stocker vos réactifs et votre matériel. Les tubes à essai sans rebord en verre sodocalcique Fisherbrand™ sont disponibles en plusieurs tailles pour répondre à vos besoins.
11.88€ - 33.14€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 4142 |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique |
Quantité | Boîte de 100 |
Avec rebord | Non |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11982188
|
Fisherbrand™
|
10 mm | 75 mm |
15.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11922198
|
Fisherbrand™
|
18 mm | 150 mm |
33.14€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12961031
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11912198
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Verre sodocalcique
- Sans rebord
- Jetable
Spécification
ISO 4142 | |
Verre sodocalcique | |
Boîte de 100 | |
Non |