missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétate de sodium, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Acetate |
Quantité | 500 g |
Formule linéaire | CH3COONa |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3595639 |
Point d’éclair | >250°C (>482°F) |
Poids de la formule | 82.03g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Qualité | Réactif ACS |
Température d’allumage | 1112°F |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'