Learn More
Bromate de sodium, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium bromate |
Point de fusion | 381.0°C |
Note relative au nom | 99+% |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre cristalline fine |
Quantité | 100 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
Formule linéaire | NaBrO3 |
Fieser | 01,1055 |
Merck Index | 15,8728 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium bromate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.