Learn More
Bromate de sodium, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific™™
Marque: Thermo Scientific Acros 208875000
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 7789-38-0 Poids : 0.50000kg Transport : UN number : 1494 Chem class : 5.1 Pack group : II
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Réactif d’oxydationSpécification
Sodium bromate | |
7789-38-0 | |
381.0°C | |
99+% | |
NaBrO3 | |
01,1055 | |
sodium bromate, bromic acid, sodium salt, dyetone, bromate de sodium, sodium bromate dot, neutralizer k-126, neutralizer k-140, neutralizer k-938, sodium bromate nabro3, bromate de sodium french | |
XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M | |
bromate de sodium | |
23668195 | |
150.9 | |
99+% | |
50ppm max. | |
Flacon en verre | |
3.33 | |
500ppm max. |
99+% | |
Blanc | |
500g | |
BrNaO3 | |
MFCD00003476 | |
15,8728 | |
Solubility in water: 364g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol ,ether and aceton | |
[O-]Br(=O)=O.[Na+] | |
150.9 | |
CHEBI:75229 | |
Poudre cristalline fine | |
Extra pur | |
50ppm max. | |
Solubility in water: 364g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol , ether and aceton | |
500ppm max. | |
3.3300g/mL |
Sécurité et traitement
- Sodium bromate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.