Learn More
IgT Antibody (Z55F8*C3) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Code produit 18613328 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.025 mg
0.1 mg
Conditionnement:
0.03mg
0.10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18613328 0.025 mg 0.03mg
18247261 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18613328 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2611270.025mg
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.98€
    201.60€ / 0.03mg
    Économisez 23.38€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Mouse Monoclonal Antibody
IgT Monoclonal specifically detects IgT in Fish samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène IgT
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone Z55F8*C3
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot neat, ELISA neat, Immunohistochemistry 1:5
Formule PBS with 0.02% Sodium Azide
Alias de gène IgZ, Immunoglobulin IgT
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Ovalbumin-conjugated synthetic peptide
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.025 mg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Fish
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus