Learn More
INPP4B Antibody (S08-7C7), R&D Systems™
Code produit 18606563 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18606563 50 μg 50µL
18635183 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18606563 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP31966550ul
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
INPP4B Monoclonal antibody specifically detects INPP4B in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène INPP4B
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone S08-7C7
Concentration 0.3 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gène inositol polyphosphate-4-phosphatase, type II, 105kDa, type II inositol-3,4-bisphosphate 4-phosphatase
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide of human INPP4B (Uniprot # O15327)
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cytokine Research
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8821
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG