Learn More
Claudin-12 Antibody (393314), FITC, R&D Systems™
Code produit 18606573 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18606573 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18606573 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB4284F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.83€
    627.90€ / 0.1mL
    Économisez 96.93€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Claudin-12 Monoclonal specifically detects Claudin-12 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Claudin-12
Applications CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone 393314
Conjugué FITC
Dilution Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formule PBS
Alias de gène claudin 12, claudin-12
Espèces hôtes Mouse
Immunogène HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human Claudin-12, Met1-Thr244, Accession # NP_036261
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9069
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2a
Gamme de produits Novus