Learn More
Hydrate d’hypophosphite de sodium, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15658340
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Nom chimique ou matériau Sodium hypophosphite hydrate
CAS 123333-67-5
% max. CAS 100.0000%
Quantité 500 g
Formule moléculaire H2NaO3P
Formule linéaire CHCl3
Numéro MDL MFCD00000826
Synonyme sodium hypophosphite hydrate, sodium phosphinate hydrate, sodium phosphenite hydrate, sodium hypophosphite en grade, sodium hydrate hypophosphite, sodium hypophosphite monohydrate 250g, phosphinic acid sodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, phosphonous acid monosodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, puriss
Clé InChI ACUGTEHQOFWBES-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.[O-]P=O.[Na+]
Poids moléculaire (g/mol) 103.977
CID PubChem 23708894
Poids de la formule 87.98
Conditionnement Flacon poly