Learn More
Iodure de sodium, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Spécification
Point d’ébullition | 1300°C |
Point de fusion | 661°C |
Couleur | Blanc |
pH | 6 to 9 |
Forme physique | Solide en poudre |
Quantité | 500 g |
Poids de la formule | 149.89g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Tension de vapeur | 1.3mbar 767 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium iodide
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.