Learn More
Nitrate de sodium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
3 kg
7631-99-4
NNaO3
84.99
MFCD00011119
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
24268
CHEBI:63005
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
7631-99-4
NNaO3
84.99
MFCD00011119
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
24268
CHEBI:63005
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
Nitrate de sodium, extra pur, SLR
Point d’ébullition 380°C
Point de fusion 306°C
Couleur Blanc
pH 5.5 to 8
Forme physique Cristallin solide
Quantité 1 kg
Nom IUPAC sodium ; nitrate
Poids de la formule 84.99g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium nitrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.