Learn More
Solution volumétrique analytique (AVL) à base de nitrite de sodium 0,5 M (0,5 N), étalon de conductivité Reagecon
Produit entièrement factorisé, de haute pureté, stable, développé et testé pour les titrations.
Marque: Reagecon NANO051
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Titrant, titrant standard, solution standard, solution standardisée, étalon de référence, matériau de référence
- Précis, stable, reproductible et entièrement factorisé.
- Les titrations effectuées avec ce produit présentent une stœchiométrie définie, sont quantitatives, établissent un équilibre définitif et rapide et fournissent des résultats sans ambiguïté.
- La stabilité est prouvée (ouverte ou non ouverte) pour la durée de conservation de ce produit.
- Certifié conforme± à une spécification de 0,1%.
- Le produit est un réactif de concentration connue, qui est distribué d'une burette ou d'un autre appareil de distribution à un échantillon (analyte), jusqu'à ce qu'une réaction entre les deux liquides soit jugée complète.
- Peut être utilisé pour les titrations manuelles ou les titrations automatiques afin de déterminer les points d'extrémité par détection de plusieurs propriétés.
Spécification
Accuracy ± 0.1% | |
Flacon en PEHD GL45 | |
Titration |
0.5 M (0.5 N) | |
1 L | |
Liquide |