Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphate de sodium, solution tampon M0,2, pH 7,4 Code produit.: 15404579
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    122.00€ / 1L
    Économisez 2.00€
    1% de réduction
Thermo Scientific Chemicals Phosphate de sodium, solution tampon M0,2, pH 7,4
Code produit. 15404579
1 l, 1L
Code nomenclature Nacres: NA.25
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
Conditionnement:
1L
500mL
Code produit. 15404579
Marque: Thermo Scientific Chemicals J62152.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    122.00€ / 1L
    Économisez 2.00€
    1% de réduction
Demander un format en vrac ou personnalisé
Buffer solutions play a substantial role in industrial and physiological processes. Buffer solutions of known and precise pH value allow to set the testing system to measure the samples of unknown pH more precisely and accurately. It is also used in the preparation of mobile phase in high performance liquid chromatography (HPLC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les solutions tampons jouent un rôle important dans les processus industriels et physiologiques. Les solutions tampons de pH connues et précises permettent de définir le système d’analyse afin de mesurer les échantillons de pH inconnu avec plus de précision et de précision. Il est également utilisé dans la préparation de la phase mobile en chromatographie liquide haute performance (HPLC).
Solubilité
Miscible à l’eau. Immiscible avec de l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate buffer soln.
Concentration Solution de tampon 0,2M
pH 7.4
Forme physique Liquide
Quantité 1 l
Numéro MDL MFCD00146206
Informations sur la solubilité Miscible with water. Immiscible with alcohol.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lotX27L562 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/10/2025 Code produitJ62152.K2, J62152.AP
Numéro de lotS22L550 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/07/2025 Code produitJ62152.K2, J62152.AP
Numéro de lotT27L506 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/07/2025 Code produitJ62152.K2, J62152.AP
Numéro de lotN14L544 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/03/2025 Code produitJ62152.K2, J62152.AP
Numéro de lotY18K542 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/12/2024 Code produitJ62152.K2, J62152.AP
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Phosphate de sodium, solution tampon M0,2, pH 7,4 >