Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphate de sodium, solution tampon de 0,5M, pH 8,0
Marque: Thermo Scientific Chemicals J60825.AP
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.00050kg
Description
Sodium phosphate buffer is used routinely in the life sciences. It is been also used for PEGylation of proteins at pH 7.4 and a concentration of 50 mM. Sodium phosphate buffer solution may be used in the preparation of a wide variety of phosphate based biological buffers for use in cell and molecular biology application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe tampon phosphate de sodium est utilisé couramment dans les sciences de la vie. Il est également utilisé pour la PEGylation des protéines à pH 7,4 et à une concentration de 50 mM. La solution tampon de phosphate de sodium peut être utilisée dans la préparation d’une grande variété de tampons biologiques à base de phosphate pour une utilisation en biologie cellulaire et moléculaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau (121 mg/ml à 20°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des acides forts.
Spécification
Sodium phosphate buffer soln. | |
8.0 | |
500 mL | |
Soluble in water (121mg/ml at 20°C). |
Solution de tampon 0.5M | |
Liquide | |
MFCD00146206 |
RUO – Research Use Only